Merck
ENAH961CD39A
Enamine
2-(4H-1,2,4-triazol-3-yl)ethan-1-ol hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.58
Numer MDL:
Iupac Name
2-(4H-1,2,4-triazol-3-yl)ethan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H7N3O.ClH/c8-2-1-4-5-3-6-7-4;/h3,8H,1-2H2,(H,5,6,7);1H
Klucz InChI
OXKRLTSOIRRLPS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27735523
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27735523
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)