Merck
ENAH961CD394
Enamine
[4-(1,1-difluoroethyl)pyrimidin-2-yl]methanol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.15
Numer MDL:
Iupac Name
(4-(1,1-difluoroethyl)pyrimidin-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C7H8F2N2O/c1-7(8,9)5-2-3-10-6(4-12)11-5/h2-3,12H,4H2,1H3
Klucz InChI
XHMPHQNPAXHFBP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27735329
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27735329
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)