Merck
ENAH961CD38E
Enamine
4-(4-chloro-2-fluorophenyl)piperidin-4-ol hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.14
Numer MDL:
Iupac Name
4-(4-chloro-2-fluorophenyl)piperidin-4-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13ClFNO.ClH/c12-8-1-2-9(10(13)7-8)11(15)3-5-14-6-4-11;/h1-2,7,14-15H,3-6H2;1H
Klucz InChI
PEEDYLSBDJHHLR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27745489
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27745489
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)