Merck
ENAH95E741AA
Enamine
N-[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]benzenesulfonamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.28
Numer MDL:
Iupac Name
N-[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C12H9F3N2O2S/c13-12(14,15)9-6-7-11(16-8-9)17-20(18,19)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,(H,16,17)
Klucz InChI
NSXKYUJNYQTJLA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18199227
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18199227
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)