Merck
ENAH95E7414F
Enamine
2-cyclopropyl-2-methylpyrrolidine hydrochloride
Wybierz wielkość
50 MG
1497,60 zł
100 MG
2234,70 zł
250 MG
3182,40 zł
500 MG
5025,15 zł
1 G
6446,70 zł
2.5 G
12 636,00 zł
5 G
18 690,75 zł
10 G
27 717,30 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-27114643-50MG
1497,60 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
1497,60 zł
100 MG
2234,70 zł
250 MG
3182,40 zł
500 MG
5025,15 zł
1 G
6446,70 zł
2.5 G
12 636,00 zł
5 G
18 690,75 zł
10 G
27 717,30 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.67
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-27114643-50MG
1497,60 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
2-cyclopropyl-2-methylpyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15N.ClH/c1-8(7-3-4-7)5-2-6-9-8;/h7,9H,2-6H2,1H3;1H
Klucz InChI
FJPROWDLYTYCCE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27114643
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27114643
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)