Merck
ENAH95E740F6
Enamine
N-ethyl-N-methylpiperazine-1-sulfonamide hydrochloride
Wybierz wielkość
50 MG
1536,30 zł
100 MG
2185,65 zł
250 MG
3039,75 zł
500 MG
4671,90 zł
1 G
5929,65 zł
2.5 G
11 422,80 zł
5 G
16 810,65 zł
10 G
24 836,85 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-9112359-50MG
1536,30 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
1536,30 zł
100 MG
2185,65 zł
250 MG
3039,75 zł
500 MG
4671,90 zł
1 G
5929,65 zł
2.5 G
11 422,80 zł
5 G
16 810,65 zł
10 G
24 836,85 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.76
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-9112359-50MG
1536,30 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
N-ethyl-N-methylpiperazine-1-sulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H17N3O2S.ClH/c1-3-9(2)13(11,12)10-6-4-8-5-7-10;/h8H,3-7H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
VLYFRAWDHPCIGB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-9112359
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-9112359
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)