Merck
ENAH95E740F2
Enamine
1-ethyl-N-methylpyrrolidin-3-amine dihydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.14
Numer MDL:
Iupac Name
1-ethyl-N-methylpyrrolidin-3-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H16N2.2ClH/c1-3-9-5-4-7(6-9)8-2;;/h7-8H,3-6H2,1-2H3;2*1H
Klucz InChI
KOOFOBCJQGOESE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-20883716
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-20883716
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)