Merck
ENAH95E740CF
Enamine
4-methanesulfonylthiophene-3-carbonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.24
Numer MDL:
Iupac Name
4-(methylsulfonyl)thiophene-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C6H5NO2S2/c1-11(8,9)6-4-10-3-5(6)2-7/h3-4H,1H3
Klucz InChI
KZFYRZNEKFADRL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27145723
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27145723
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)