Merck
ENAH95E73F91
Enamine
5-ethoxy-2-nitrobenzonitrile
Wybierz wielkość
100 MG
413,10 zł
250 MG
506,70 zł
500 MG
682,20 zł
1 G
816,75 zł
2.5 G
1278,90 zł
5 G
2045,25 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-2716385-100MG
413,10 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
413,10 zł
250 MG
506,70 zł
500 MG
682,20 zł
1 G
816,75 zł
2.5 G
1278,90 zł
5 G
2045,25 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.17
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-2716385-100MG
413,10 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
5-ethoxy-2-nitrobenzonitrile
Inchi Code
1S/C9H8N2O3/c1-2-14-8-3-4-9(11(12)13)7(5-8)6-10/h3-5H,2H2,1H3
Klucz InChI
FKHDQGBZQJRJNV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2716385
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2716385
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)