Merck
ENAH95E73E97
Enamine
[1-(trifluoromethyl)cyclopropyl]methanethiol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.17
Numer MDL:
Iupac Name
(1-(trifluoromethyl)cyclopropyl)methanethiol
Inchi Code
1S/C5H7F3S/c6-5(7,8)4(3-9)1-2-4/h9H,1-3H2
Klucz InChI
DLMAZYNZDMSGGI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27149746
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27149746
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)