Merck
ENAH95E73C62
Enamine
2-(6-fluoropyridin-2-yl)propan-1-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.19
Numer MDL:
Iupac Name
2-(6-fluoropyridin-2-yl)propan-1-amine
Inchi Code
1S/C8H11FN2/c1-6(5-10)7-3-2-4-8(9)11-7/h2-4,6H,5,10H2,1H3
Klucz InChI
IAJPZGDSMSJCPM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6842623
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6842623
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)