Merck
ENAH95E73BD5
Enamine
6-(5,6-dimethyl-1H-1,3-benzodiazol-1-yl)pyridin-2-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.29
Numer MDL:
Iupac Name
6-(5,6-dimethyl-1H-benzimidazol-1-yl)-2-pyridinylamine
Inchi Code
1S/C14H14N4/c1-9-6-11-12(7-10(9)2)18(8-16-11)14-5-3-4-13(15)17-14/h3-8H,1-2H3,(H2,15,17)
Klucz InChI
SGUIQIPWGYYYME-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15466787
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15466787
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)