Merck
ENAH95E73AE7
Enamine
1-{3,3-dimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octan-1-yl}methanamine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.73
Numer MDL:
Iupac Name
(3,3-dimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octan-1-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H19NO.ClH/c1-9(2)8-3-5-10(7-11,12-9)6-4-8;/h8H,3-7,11H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
ZZWQBBGLNZLDBN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27149950
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27149950
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)