Merck
ENAH95E73AB8
Enamine
rac-tert-butyl (4aR,8aS)-hexahydro-2H-[1,4]dioxino[2,3-b][1,4]oxazine-8-carboxylate
Wybierz wielkość
100 MG
1635,75 zł
250 MG
2250,00 zł
500 MG
3425,85 zł
1 G
4338,45 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-7537234-100MG
1635,75 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1635,75 zł
250 MG
2250,00 zł
500 MG
3425,85 zł
1 G
4338,45 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.28
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-7537234-100MG
1635,75 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
tert-butyl (4aR,8aS)-hexahydro-8H-[1,4]dioxino[2,3-b][1,4]oxazine-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H19NO5/c1-11(2,3)17-10(13)12-4-5-15-9-8(12)14-6-7-16-9/h8-9H,4-7H2,1-3H3/t8-,9+/m0/s1
Klucz InChI
BDWDSXLAWZYDEZ-DTWKUNHWSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7537234
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7537234
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)