Kluczowe dokumenty
ENAH95E73A74
Enamine
1,3-dimethyl 4,8-dioxoadamantane-1,3-dicarboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.28
mp
236-237
Iupac Name
dimethyl 4,8-dioxo-1,3-adamantanedicarboxylate
Inchi Code
1S/C14H16O6/c1-19-11(17)13-4-7-3-8(9(13)15)5-14(6-13,10(7)16)12(18)20-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
AGCGBVXRBQTMPO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27115401
Melting Point
236-237
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27115401
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)