Merck
ENAH95E739CC
Enamine
1-[(1S,2R,5S)-6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]heptan-2-yl]methanamine hydrochloride
Wybierz wielkość
100 MG
105,30 zł
250 MG
105,30 zł
500 MG
152,10 zł
1 G
193,05 zł
2.5 G
310,05 zł
5 G
497,25 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-27151428-100MG
105,30 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
105,30 zł
250 MG
105,30 zł
500 MG
152,10 zł
1 G
193,05 zł
2.5 G
310,05 zł
5 G
497,25 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.73
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-27151428-100MG
105,30 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
((1S,2R,5S)-6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]heptan-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H19N.ClH/c1-10(2)8-4-3-7(6-11)9(10)5-8;/h7-9H,3-6,11H2,1-2H3;1H/t7-,8-,9-;/m0./s1
Klucz InChI
PMMGXFBQBJUPIY-YWUTZLAHSA-N
temp. przechowywania
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27151428
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27151428
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)