Merck
ENAH95E739C4
Enamine
2-cyclopropyl-5-fluoroaniline hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.64
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-cyclopropyl-5-fluoroaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10FN.ClH/c10-7-3-4-8(6-1-2-6)9(11)5-7;/h3-6H,1-2,11H2;1H
Klucz InChI
UNXADQCEQIBPEB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27194191
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27194191
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)