Merck
ENAH95E7376E
Enamine
methyl 3-oxotricyclo[2.2.1.0,2,6]heptane-1-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.18
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 3-oxotricyclo[2.2.1.0(2,6)]heptane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H10O3/c1-12-8(11)9-3-4-2-5(9)6(9)7(4)10/h4-6H,2-3H2,1H3
Klucz InChI
BTLXJRPMGWXXCL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7919086
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7919086
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)