Merck
ENAH95E73762
Enamine
6,6-difluorospiro[3.3]heptan-1-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.14
Numer MDL:
Iupac Name
6,6-difluorospiro[3.3]heptan-1-one
Inchi Code
1S/C7H8F2O/c8-7(9)3-6(4-7)2-1-5(6)10/h1-4H2
Klucz InChI
MCHFEYMVSVMNDV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27126333
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27126333
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)