Merck
ENAH95E735C6
Enamine
rac-(1R,2S,4S,5S,6R)-5,6-dihydroxybicyclo[2.2.2]octane-2-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.21
Numer MDL:
Iupac Name
(1R,2S,4S,5S,6R)-5,6-dihydroxybicyclo[2.2.2]octane-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H14O4/c10-7-4-1-2-5(8(7)11)6(3-4)9(12)13/h4-8,10-11H,1-3H2,(H,12,13)/t4-,5+,6-,7-,8+/m0/s1
Klucz InChI
XNXBKWKXCWLFCI-GWVFRZDISA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26865051
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26865051
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)