Merck
ENAH95E7359F
Enamine
3-(fluoromethyl)oxetane-3-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.11
Numer MDL:
Iupac Name
3-(fluoromethyl)oxetane-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H7FO3/c6-1-5(4(7)8)2-9-3-5/h1-3H2,(H,7,8)
Klucz InChI
WVQIOKGYJAEVMH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7264032
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7264032
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)