Merck
ENAH95E73472
Enamine
1-cyclopropyl-2,5-dimethyl-1H-imidazole-4-carboxylic acid
Wybierz wielkość
100 MG
1963,35 zł
250 MG
2718,00 zł
500 MG
4174,65 zł
1 G
5292,00 zł
2.5 G
10 176,75 zł
5 G
14 962,05 zł
10 G
22 093,20 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-27101657-100MG
1963,35 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1963,35 zł
250 MG
2718,00 zł
500 MG
4174,65 zł
1 G
5292,00 zł
2.5 G
10 176,75 zł
5 G
14 962,05 zł
10 G
22 093,20 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.21
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-27101657-100MG
1963,35 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
1-cyclopropyl-2,5-dimethyl-1H-imidazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H12N2O2/c1-5-8(9(12)13)10-6(2)11(5)7-3-4-7/h7H,3-4H2,1-2H3,(H,12,13)
Klucz InChI
FRWQZRSZILFMJW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27101657
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27101657
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)