Merck
ENAH95E7336B
Enamine
rac-potassium [(1R,2R)-2-ethylcyclopropyl]trifluoroboranuide
Wybierz wielkość
100 MG
1963,35 zł
250 MG
2718,00 zł
500 MG
4174,65 zł
1 G
5292,00 zł
2.5 G
10 176,75 zł
5 G
14 962,05 zł
10 G
22 093,20 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-7546717-100MG
1963,35 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1963,35 zł
250 MG
2718,00 zł
500 MG
4174,65 zł
1 G
5292,00 zł
2.5 G
10 176,75 zł
5 G
14 962,05 zł
10 G
22 093,20 zł
About This Item
Masa cząsteczkowa:
176.03
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-7546717-100MG
1963,35 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
potassium ((1R,2R)-2-ethylcyclopropyl)trifluoroborate
Inchi Code
1S/C5H9BF3.K/c1-2-4-3-5(4)6(7,8)9;/h4-5H,2-3H2,1H3;/q-1;+1/t4-,5-;/m1./s1
Klucz InChI
KLQHOBWUPALZHB-TYSVMGFPSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
[K+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7546717
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7546717
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)