Merck
ENAH95E731A9
Enamine
rac-tert-butyl (2R,3S)-3-amino-2-cyclopropylpyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.32
Numer MDL:
Iupac Name
tert-butyl (2S,3R)-3-amino-2-cyclopropylpyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H22N2O2/c1-12(2,3)16-11(15)14-7-6-9(13)10(14)8-4-5-8/h8-10H,4-7,13H2,1-3H3/t9-,10+/m1/s1
Klucz InChI
MIFWZSDBAYSRDA-ZJUUUORDSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26623995
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26623995
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)