Merck
ENAH95E73163
Enamine
rac-tert-butyl (2R,4aS,7aS)-2-(aminomethyl)-octahydrocyclopenta[b]morpholine-4-carboxylate hydrochloride
Wybierz wielkość
100 MG
1904,85 zł
250 MG
2641,95 zł
500 MG
4051,80 zł
1 G
5134,05 zł
2.5 G
9866,70 zł
5 G
14 499,90 zł
10 G
21 414,60 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-7444833-100MG
1904,85 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1904,85 zł
250 MG
2641,95 zł
500 MG
4051,80 zł
1 G
5134,05 zł
2.5 G
9866,70 zł
5 G
14 499,90 zł
10 G
21 414,60 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
292.81
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-7444833-100MG
1904,85 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
tert-butyl (2R,4aS,7aS)-2-(aminomethyl)hexahydrocyclopenta[b][1,4]oxazine-4(4aH)-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H24N2O3.ClH/c1-13(2,3)18-12(16)15-8-9(7-14)17-11-6-4-5-10(11)15;/h9-11H,4-8,14H2,1-3H3;1H/t9-,10+,11+;/m1./s1
Klucz InChI
KYUPOEMVFHWPRL-FHGSKDHASA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7444833
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7444833
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)