Merck
ENAH95E7300F
Enamine
methyl 4-(chlorosulfonyl)hexanoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.7
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 4-(chlorosulfonyl)hexanoate
Inchi Code
1S/C7H13ClO4S/c1-3-6(13(8,10)11)4-5-7(9)12-2/h6H,3-5H2,1-2H3
Klucz InChI
ZMGZSFGSSMAWSI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27159036
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27159036
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)