Merck
ENAH95E72F14
Enamine
4-chloro-5-hydroxypyridine-3-carboxylic acid
Wybierz wielkość
50 MG
1963,35 zł
100 MG
2823,30 zł
250 MG
3946,50 zł
500 MG
6099,30 zł
1 G
7760,70 zł
2.5 G
15 020,55 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-114837-50MG
1963,35 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
1963,35 zł
100 MG
2823,30 zł
250 MG
3946,50 zł
500 MG
6099,30 zł
1 G
7760,70 zł
2.5 G
15 020,55 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.56
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-114837-50MG
1963,35 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
4-chloro-5-hydroxynicotinic acid
Inchi Code
1S/C6H4ClNO3/c7-5-3(6(10)11)1-8-2-4(5)9/h1-2,9H,(H,10,11)
Klucz InChI
KUVDFTLISJWVRF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114837
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114837
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)