Merck
ENAH95E72E54
Enamine
4-iodo-5-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.05
Numer MDL:
Iupac Name
4-iodo-5-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Inchi Code
1S/C7H6IN3/c1-4-2-9-7-5(6(4)8)3-10-11-7/h2-3H,1H3,(H,9,10,11)
Klucz InChI
VMWWEASUDFBAME-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3209655
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3209655
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)