Merck
ENAH95E72E38
Enamine
2-(3-iodopyridin-4-yl)acetonitrile
Wybierz wielkość
50 MG
2144,70 zł
100 MG
3092,40 zł
250 MG
4338,45 zł
500 MG
6719,40 zł
1 G
8562,15 zł
2.5 G
16 588,35 zł
5 G
24 439,05 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-7504619-50MG
2144,70 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
2144,70 zł
100 MG
3092,40 zł
250 MG
4338,45 zł
500 MG
6719,40 zł
1 G
8562,15 zł
2.5 G
16 588,35 zł
5 G
24 439,05 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.03
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-7504619-50MG
2144,70 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
(3-iodo-4-pyridinyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C7H5IN2/c8-7-5-10-4-2-6(7)1-3-9/h2,4-5H,1H2
Klucz InChI
CGIWUSNKZVMZKJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7504619
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7504619
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)