Merck
ENAH95E72DEA
Enamine
1,4-dichloro-5-methylphthalazine
Wybierz wielkość
100 MG
1530,45 zł
250 MG
2086,20 zł
500 MG
3180,15 zł
1 G
4016,70 zł
2.5 G
7684,65 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-4263610-100MG
1530,45 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1530,45 zł
250 MG
2086,20 zł
500 MG
3180,15 zł
1 G
4016,70 zł
2.5 G
7684,65 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.07
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-4263610-100MG
1530,45 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
1,4-dichloro-5-methylphthalazine
Inchi Code
1S/C9H6Cl2N2/c1-5-3-2-4-6-7(5)9(11)13-12-8(6)10/h2-4H,1H3
Klucz InChI
SYLVRLGENAJCHB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4263610
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4263610
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)