Merck
ENAH95E72D05
Enamine
6-chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazin-2-amine
Wybierz wielkość
50 MG
1963,35 zł
100 MG
2823,30 zł
250 MG
3946,50 zł
500 MG
6099,30 zł
1 G
7760,70 zł
2.5 G
15 020,55 zł
5 G
22 128,30 zł
10 G
32 716,80 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-26976047-50MG
1963,35 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
1963,35 zł
100 MG
2823,30 zł
250 MG
3946,50 zł
500 MG
6099,30 zł
1 G
7760,70 zł
2.5 G
15 020,55 zł
5 G
22 128,30 zł
10 G
32 716,80 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.55
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-26976047-50MG
1963,35 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
6-chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazin-2-amine
Inchi Code
1S/C5H3ClF3N3/c6-4-3(5(7,8)9)11-1-2(10)12-4/h1H,(H2,10,12)
Klucz InChI
AREBWQWMVIMNEK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26976047
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26976047
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)