Merck
ENAH95E72B75
Enamine
3-(1-amino-2-methylpropyl)benzoic acid hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.71
Numer MDL:
Iupac Name
3-(1-amino-2-methylpropyl)benzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO2.ClH/c1-7(2)10(12)8-4-3-5-9(6-8)11(13)14;/h3-7,10H,12H2,1-2H3,(H,13,14);1H
Klucz InChI
CCNOTZZGRBSNOF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27685189
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27685189
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)