Merck
ENAH95E72B2F
Enamine
3-benzylpyrrolidine-3-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.72
Numer MDL:
Iupac Name
3-benzylpyrrolidine-3-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15NO2.ClH/c14-11(15)12(6-7-13-9-12)8-10-4-2-1-3-5-10;/h1-5,13H,6-9H2,(H,14,15);1H
Klucz InChI
WRQHLLIDYARZIW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27193228
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27193228
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)