Merck
ENAH95E72952
Enamine
1-(2-methylprop-2-en-1-yl)piperazin-2-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.21
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
1-(2-methyl-2-propenyl)-2-piperazinone
Inchi Code
1S/C8H14N2O/c1-7(2)6-10-4-3-9-5-8(10)11/h9H,1,3-6H2,2H3
Klucz InChI
WBJHKBWIMJASBL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7689075
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7689075
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)