Merck
ENAH95E72910
Enamine
tert-butyl 4-(dibromomethylidene)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
355.07
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
tert-butyl 4-(dibromomethylene)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H17Br2NO2/c1-11(2,3)16-10(15)14-6-4-8(5-7-14)9(12)13/h4-7H2,1-3H3
Klucz InChI
ONBATUJIBQTLGQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3397995
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3397995
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)