Merck
ENAH95E72866
Enamine
4-(2-amino-1,1-difluoroethoxy)-3-methoxybenzoic acid hydrochloride
Wybierz wielkość
100 MG
1904,85 zł
250 MG
2641,95 zł
500 MG
4051,80 zł
1 G
5134,05 zł
2.5 G
9866,70 zł
5 G
14 499,90 zł
10 G
21 414,60 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-27194070-100MG
1904,85 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1904,85 zł
250 MG
2641,95 zł
500 MG
4051,80 zł
1 G
5134,05 zł
2.5 G
9866,70 zł
5 G
14 499,90 zł
10 G
21 414,60 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
283.66
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-27194070-100MG
1904,85 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
4-(2-amino-1,1-difluoroethoxy)-3-methoxybenzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11F2NO4.ClH/c1-16-8-4-6(9(14)15)2-3-7(8)17-10(11,12)5-13;/h2-4H,5,13H2,1H3,(H,14,15);1H
Klucz InChI
LUMHFLQTOCTYHD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27194070
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27194070
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)