Merck
ENAH95E72855
Enamine
hexahydro-2H-[1,4]dioxino[2,3-c]pyrrole-2-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.63
Numer MDL:
Iupac Name
hexahydro-5H-[1,4]dioxino[2,3-c]pyrrole-2-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11NO4.ClH/c9-7(10)6-3-11-4-1-8-2-5(4)12-6;/h4-6,8H,1-3H2,(H,9,10);1H
Klucz InChI
DTCVSEVUQDJRPT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
-10
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27118144
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27118144
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)