Merck
ENAH95E7267F
Enamine
rac-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl](imino)methyl-lambda6-sulfanone
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.27
Numer MDL:
Iupac Name
(S)-3-hydroxy-S-methylcyclohexane-1-sulfinamide
Inchi Code
1S/C7H15NO2S/c1-11(8,10)7-4-2-3-6(9)5-7/h6,9H,2-5H2,1H3,(H2,8,10)/t6-,11?/m0/s1
Klucz InChI
IXKAXFHBRVFRNR-OCAOPBLFSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7355621
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7355621
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)