Merck
ENAH95E72588
Enamine
tert-butyl N-[(1-carbamothioylcyclopropyl)methyl]carbamate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.33
Numer MDL:
Iupac Name
tert-butyl ((1-carbamothioylcyclopropyl)methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H18N2O2S/c1-9(2,3)14-8(13)12-6-10(4-5-10)7(11)15/h4-6H2,1-3H3,(H2,11,15)(H,12,13)
Klucz InChI
YLLPFXJQDOKYJF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7084913
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7084913
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)