Merck
ENAH95E72565
Enamine
2-(2,3-difluoropyridin-4-yl)ethan-1-ol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.14
Numer MDL:
Iupac Name
2-(2,3-difluoropyridin-4-yl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C7H7F2NO/c8-6-5(2-4-11)1-3-10-7(6)9/h1,3,11H,2,4H2
Klucz InChI
ZVTGNMLEDATBED-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6872564
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6872564
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)