Merck
ENAH95E7255B
Enamine
4-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxalin-6-ol dihydrochloride
Wybierz wielkość
50 MG
1889,55 zł
100 MG
2813,85 zł
250 MG
4013,10 zł
500 MG
6329,70 zł
1 G
8119,80 zł
2.5 G
15 906,15 zł
5 G
23 546,25 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-27159023-50MG
1889,55 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
1889,55 zł
100 MG
2813,85 zł
250 MG
4013,10 zł
500 MG
6329,70 zł
1 G
8119,80 zł
2.5 G
15 906,15 zł
5 G
23 546,25 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.13
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-27159023-50MG
1889,55 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
4-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxalin-6-ol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2O.2ClH/c1-11-5-4-10-8-3-2-7(12)6-9(8)11;;/h2-3,6,10,12H,4-5H2,1H3;2*1H
Klucz InChI
GFSYBCMFXRFHFS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27159023
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27159023
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)