Merck
ENAH95E72461
Enamine
1-chloro-4-(3-ethynylphenoxy)benzene
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.68
Numer MDL:
Iupac Name
1-(4-chlorophenoxy)-3-ethynylbenzene
Inchi Code
1S/C14H9ClO/c1-2-11-4-3-5-14(10-11)16-13-8-6-12(15)7-9-13/h1,3-10H
Klucz InChI
RAZLGBOBIBNHDQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27118183
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27118183
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)