Merck
ENAH9453E341
Enamine
2-fluoro-4-methyl-6-(trifluoromethyl)benzene-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
276.64
Numer MDL:
Iupac Name
2-fluoro-4-methyl-6-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H5ClF4O2S/c1-4-2-5(8(11,12)13)7(6(10)3-4)16(9,14)15/h2-3H,1H3
Klucz InChI
LWRLXHVBDZXJGB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26929805
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26929805
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)