Merck
ENAH9453E328
Enamine
2-chloro-3-isothiocyanato-6-methylpyridine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.65
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-chloro-3-isothiocyanato-6-methylpyridine
Inchi Code
1S/C7H5ClN2S/c1-5-2-3-6(9-4-11)7(8)10-5/h2-3H,1H3
Klucz InChI
HPNYYWNZDHENPE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25091588
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25091588
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)