Merck
ENAH9453E288
Enamine
4-cyclopropylpyridin-3-amine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.64
Numer MDL:
Iupac Name
4-cyclopropylpyridin-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10N2.ClH/c9-8-5-10-4-3-7(8)6-1-2-6;/h3-6H,1-2,9H2;1H
Klucz InChI
WKRQZSBRILVXRB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-761010
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-761010
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)