Merck
ENAH9453E191
Enamine
2-(2-phenoxypyridin-4-yl)acetonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.24
Numer MDL:
Iupac Name
2-(2-phenoxypyridin-4-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C13H10N2O/c14-8-6-11-7-9-15-13(10-11)16-12-4-2-1-3-5-12/h1-5,7,9-10H,6H2
Klucz InChI
MUENFOSTZOPFAF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26981547
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26981547
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)