Merck
ENAH9453E17D
Enamine
3-chloro-5-nitrothiophene-2-carbonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.59
Numer MDL:
Iupac Name
3-chloro-5-nitrothiophene-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C5HClN2O2S/c6-3-1-5(8(9)10)11-4(3)2-7/h1H
Klucz InChI
VUKOIEXGAHDWME-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7563460
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7563460
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)