Merck
ENAH9453DACE
Enamine
methyl 2-(2-amino-6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-5-yl)acetate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.17
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
methyl (2-amino-6-oxo-1,6-dihydro-5-pyrimidinyl)acetate
Inchi Code
1S/C7H9N3O3/c1-13-5(11)2-4-3-9-7(8)10-6(4)12/h3H,2H2,1H3,(H3,8,9,10,12)
Klucz InChI
SMIHXOOEXLRWJX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-337316
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-337316
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)