Merck
ENAH9453D9EE
Enamine
2-(3-bromo-2-chlorophenyl)acetonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.49
Numer MDL:
Iupac Name
(3-bromo-2-chlorophenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C8H5BrClN/c9-7-3-1-2-6(4-5-11)8(7)10/h1-3H,4H2
Klucz InChI
JFZBZXFNUIULCL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6774544
Piktogramy
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6774544
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)