Merck
ENAH9453D9CC
Enamine
1-hydroxy-1,3-dihydro-2,1-benzoxaborole-4-carbaldehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.95
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
1-hydroxy-1,3-dihydrobenzo[c][1,2]oxaborole-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H7BO3/c10-4-6-2-1-3-8-7(6)5-12-9(8)11/h1-4,11H,5H2
Klucz InChI
MKPCMKFXYXTEDG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7908219
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7908219
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)